Få mere at vide
Molybdenit, naturligt forekommende mineral, korn,≈ 0,06 til 0,19 tommer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7076432
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11325357
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042642.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges til kornophæng, XRD og mikrosondestandarder, samt identifikation af ukendte mineraler.
Molybdenit, naturligt forekommende mineral, korn, bruges til kornmontering, XRD og mikrosondestandarder, samt identifikation af ukendte mineraler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-56-4
Molekylær formel MoS2
Molekylvægt (g/mol) 160.07
MDL nummer MFCD00003470
InChI nøgle CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z
PubChem CID 14823
ChEBI CHEBI:30704
IUPAC navn bis(sulfanylidene)molybdenum
SMIL S=[Mo]=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenite
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in sulfuric and nitric acid
Formel vægt 160.07
Emballage Glass bottle