Få mere at vide
Molybdenit, naturligt forekommende mineral, korn,≈ 0,06 til 0,19 tommer, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Molybdenit, naturligt forekommende mineral, korn, bruges til kornmontering, XRD og mikrosondestandarder, samt identifikation af ukendte mineraler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molybdenite |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in sulfuric and nitric acid |
| Formel vægt | 160.07 |
| Emballage | Glasflaske |