Få mere at vide
Agencinox™ Molybdæn bæger i rustfrit stål med tud
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Beskrivelse
- Molybdæn konstruktion i rustfrit stål
- Høj kemikalieresistens
- Fås i en række størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 120 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | Rustfrit stål (molybdæn) |
| Højde (metrisk) | 180 mm |
| Type | Bægerglas |