Få mere at vide
Agencinox™ Molybdæn bæger i rustfrit stål med tud
Artikelnummer. 11701903
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Artikelnummer. 11701903
Brand: Agencinox™ 2010B
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse bægerglas til en række generelle laboratorieapplikationer. Agencinox™ Molybdæn bæger i rustfrit stål sikrer sikker overførsel af væsker.
  • Molybdæn konstruktion i rustfrit stål
  • Høj kemikalieresistens
  • Fås i en række størrelser
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 50 mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Rustfrit stål (molybdæn)
Højde (metrisk) 60 mm
Type Bægerglas