Få mere at vide
Molybdatophosphoric Acid Hydrate, Supelco™
Artikelnummer. 15813910
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15813910 100 g
15803910 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15813910 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1005320100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
For analysis EMSURE™ ACS,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51429-74-4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdatophosphoric Acid Hydrate
Smeltepunkt 78°C to 90°C (anhydrous substance)
Tæthed 1.62 g/cm3
Mængde 100 g
Molekylær formel H3[P(Mo3O10)4] · X H2O
MDL nummer MFCD00149913
Synonym Molybdatophosphoric acid hydrate, Phosphomolybdic acid, Molybdatophosphoric acid hydrate
Molekylvægt (g/mol) 1825.25 (anhydrous basis)
Grad Ungraded