Få mere at vide
Molybdate Standard: MoO4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivelse
Molybdate Standard: MoO4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molybdate |
| CAS | 11116-47-5 |
| Metoder | Ion Chromatography |
| Analyt- eller komponentnavne | Molybdate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | (Mo O4)2- |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | MoO42− |
| SMIL | [O-][Mo](=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | Molybdate |
| Vis mere |