Få mere at vide
Molsidomine, Mikromol™
Artikelnummer. 30051348
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30051348 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30051348 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0267.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Molsidomin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molsidomine
CAS 25717-80-0
Analyt- eller komponentnavne Molsidomine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H14 N4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 5-[(Ethoxycarbonyl)amino]-3-(4-morpholinyl)-1,2,3-oxadiazolium inner salt, N-(Ethoxycarbonyl)-3-(4-morpholinyl)sydnone imine, N-Carboxy-3-morpholinosydnone imine ethyl ester, Corraton, Corvasal, Corvaton, Molsidolat, Molsidomine, Morial, Morsydomine, Motazomin, N-(Ethoxycarbonyl)-3-morpholinosydnone imine, N-Ethoxycarbonyl-3-morpholinosydnonimine, SIN 10, Sydnopharm
InChI formel InChI=1S/C9H14N4O4/c1-2-16-9(14)10-8-7-13(11-17-8)12-3-5-15-6-4-12/h7H,2-6H2,1H3/b10-8-
SMIL CCOC(=O)\N=C\1/O[N-][N+](=C1)N2CCOCC2
IUPAC navn ethyl (NZ)-N-(3-morfolin-4-yl-1-oxa-3-azonia-2-azanidacyclopent-3-en-5-ylidene)carbamat
Molekylvægt (g/mol) 242.23
Mængde 250 mg
Formel vægt 242.1015 g/mol