Få mere at vide
Molsidomine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472246
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
16472246 500 mg
1 options
Artikelnummer. 16472246 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1069
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Molsidomine is an orally active, long acting vasodilating drug, metabolized in the liver to the active metabolite linsidomine, which is an unstable compound that releases nitric oxide (NO) upon decay as the actual vasodilating compound.
Molsidomine is an orally active, long acting vasodilating drug, metabolized in the liver to the active metabolite linsidomine, which is an unstable compound that releases nitric oxide (NO) upon decay as the actual vasodilating compound.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molsidomine
CAS 25717-80-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H14N4O4
Mængde 500 mg
Synonym SIN-10 Morsydomine
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (412.83 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (103.21 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C([N-]C1=C[N+](N2CCOCC2)=NO1)OCC
Molekylvægt (g/mol) 242.23
Formel vægt 242.23
Procent renhed 99.46%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation