Få mere at vide
Molsidomin 1,0 mg/ml i Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30457912
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30457912 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457912 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0267.0001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Molsidomin 1,0 mg/ml i Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molsidomine
CAS 25717-80-0
Analyt- eller komponentnavne Molsidomine
Forsendelsestilstand Ice Pack (-20°C)
Molekylær formel C9 H14 N4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 5-[(Ethoxycarbonyl)amino]-3-(4-morpholinyl)-1,2,3-oxadiazolium inner salt, N-(Ethoxycarbonyl)-3-(4-morpholinyl)sydnone imine, N-Carboxy-3-morpholinosydnone imine ethyl ester, Corraton, Corvasal, Corvaton, Molsidolat, Molsidomine, Morial, Morsydomine, Motazomin, N-(Ethoxycarbonyl)-3-morpholinosydnone imine, N-Ethoxycarbonyl-3-morpholinosydnonimine, SIN 10, Sydnopharm
InChI formel InChI=1 S/C9H14N4O4/c1-2-16-9(14)10-8-7-13(11-17-8)12-3-5-15-6-4-12/h7H,2-6H2,1H3/b10-8-
SMIL CCOC(=O)\N=C\1/O[N-][N+](=C1)N2CCOCC2
IUPAC navn ethyl (NZ)-N-(3-morfolin-4-yl-1-oxa-3-azonia-2-azanidacyclopent-3-en-5-ylidene)carbamat
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 242.23
Mængde 1 ml
Formel vægt 242.1015 g/mol