Få mere at vide
Mollugin, TRC
Artikelnummer. 30474456
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474456 1 g
30467260 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30474456 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM4876001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55481-88-4
Molekylær formel C17 H16 O4
Molekylvægt (g/mol) 284.31
Synonym 6-Hydroxy-2,2-dimethyl-2H-naphtho(1,2-b)pyran-5-carboxylic acid methyl ester, Rubimaillin
IUPAC navn Methyl 6-hydroxy-2,2-dimethylbenzo[h]krom-5-carboxylat
SMIL COC(=O)c1c(O)c2ccccc2c3OC(C)(C)C=Cc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mollugin
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C17H16O4/c1-17(2)9-8-12-13(16(19)20-3)14(18)10-6-4-5-7-11(10)15(12)21-17/h4-9,18H,1-3H3
Formel vægt 284.1049