Få mere at vide
Molindone Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30136490
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136490 10 mg
30134568 100 mg
17969619 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136490 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM48750010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15622-65-8
Molekylær formel C16 H24 N2 O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 312.83
Synonym 4H-Indol-4-one, 3-ethyl-1,5,6,7-tetrahydro-2-methyl-5-(4-morpholinylmethyl)-, hydrochloride (1:1), 4H-Indol-4-one, 3-ethyl-1,5,6,7-tetrahydro-2-methyl-5-(4-morpholinylmethyl)-, monohydrochloride (9CI), Indol-4(5H)-one, 3-ethyl-6,7-dihydro-2-methyl-5-(morpholinomethyl)-, monohydrochloride (8CI), (±)-Molindone hydrochloride, EN 1733A, Lindone, Moban, Molindone hydrochloride
IUPAC navn 3-ethyl-2-methyl-5-(morpholin-4-ylmethyl)-1,5,6,7-tetrahydroindol-4-one;hydrochloride
SMIL Cl.CCc1c(C)[nH]c2CCC(CN3CCOCC3)C(=O)c12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molindone Hydrochloride
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H24N2O2.ClH/c1-3-13-11(2)17-14-5-4-12(16(19)15(13)14)10-18-6-8-20-9-7-18;/h12,17H,3-10H2,1-2H3;1H
Formel vægt 312.1605