Få mere at vide
Molindone.HCl, 1mg/ml in Methanol (as free base), Lipomed
Artikelnummer. 30464269
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30464269 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30464269 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMMOL1886HC1LM
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Molindone.HCl, 1mg/ml in Methanol (as free base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molindone Hydrochloride
CAS 15622-65-8
Analyt- eller komponentnavne Molindone Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H24 N2 O2 . Cl H
Koncentration 1 mg/mL
Synonym 4 H-Indol-4-one, 3-ethyl-1,5,6,7-tetrahydro-2-methyl-5-(4-morpholinylmethyl)-, hydrochloride (1:1), 4 H-Indol-4-one, 3-ethyl-1,5,6,7-tetrahydro-2-methyl-5-(4-morpholinylmethyl)-, monohydrochloride (9 CI), Indol-4(5 H)-one, 3-ethyl-6,7-dihydro-2-methyl-5-(morpholinomethyl)-, monohydrochloride (8 CI), (±)-Molindone hydrochloride, EN 1733 A, Lindone, Moban, Molindone hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.CCc1c(C)[nH]c2CCC(CN3CCOCC3)C(=O)c12
IUPAC navn 3-ethyl-2-methyl-5-(morpholin-4-ylmethyl)-1,5,6,7-tetrahydroindol-4-one;hydrochloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 312.83
Mængde 1 ml
Formel vægt 312.1605 g/mol