missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Molinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molinate |
| CAS | 2212-67-1 |
| Molekylær formel | C9 H17 N O S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1H-Azepine-1-carbothioic acid, hexahydro-, S-ethyl ester, (Azepan-1-yl)(ethylsulfanyl)methanone, Ethyl 1-hexamethyleneiminecarbothiolate, Felan, Hydram, Jalan, Molinate, Ordram, R 4572, S-Ethyl N,N-hexamethylenethiocarbamate, S-Ethyl hexahydro-1H-azepine-1-carbothioate, S-Ethyl hexahydroazepine-1-carbothioate, SC 9908, Stauffer R 4572, Yalan, Yulan |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NOS/c1-2-12-9(11)10-7-5-3-4-6-8-10/h2-8H2,1H3 |
| SMIL | CCSC(=O)N1CCCCCC1 |
| IUPAC navn | S-ethyl azepane-1-carbothioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.3 |
| Formel vægt | 187.1031 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?