Få mere at vide
Molidustat Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molidustat Sodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N8O2.Na/c22-13-10(20-2-1-16-18-20)8-17-21(13)12-7-11(14-9-15-12)19-3-5-23-6-4-19;/h1-2,7-9,22H,3-6H2;/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 336.1059 |
| Procent renhed | >95% |