Få mere at vide
Molekylsigter 5A, pulver< 50 mikron, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10296980 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10296980 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10296980 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 214815000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    556.72 DKK
    479.65 DKK / 500g
    Spare 77.07 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 69912-79-4 | AlNaO6Si2 | 202,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tørremiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves 5A
Farve Hvid
pH 10 til 10,8 (10% afvænning)
Emballage Glasflaske
Resterende vand < 1,5 % (550 °C, 2 timer)
Vandadsorption > 23% (50%rH, 20 °C, 24 timer)
Mængde 500 g
CAS 69912-79-4
Fysisk form fint pulver
Molekylær formel AlNaO6Si2
MDL nummer MFCD00147627
InChI nøgle URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
IUPAC navn aluminium;natrium;dioxid(oxo)silan
Molekylvægt (g/mol) 202.14
PubChem CID 19758701
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.