Få mere at vide
Molekylære sigter 5A, 8 til 12 mesh
Artikelnummer. 10572601 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
500g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10572601 500 g Glasflaske 500g
10451241 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10572601 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 197295000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 69912-79-4 | AlNaO6Si2 | 202,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tørremiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69912-79-4
Molekylær formel AlNaO6Si2
Molekylvægt (g/mol) 202.14
MDL nummer MFCD00147627
InChI nøgle URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
SMIL [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves 5A
Farve Beige til grå eller brun
Navn note 5A, 8 til 12 mesh
Bulkdensitet 680 til 760g/L
Emballage Glasflaske
Resterende vand 1,5% maks. (550 °C, 2 timer.)
Vandadsorption 20% min. (50% fugtighed, 20 °C, 24 timer)
Mængde 500 g
Fysisk form Granulat
IUPAC navn Molekylsigter 5A