Få mere at vide
Molekylære sigter 5A, 4 til 8 mesh
Artikelnummer. 10494335 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10494335 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10092600 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10494335 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 197280025
 Begrænset vare
På lager
CAS: 69912-79-4 | AlNaO6Si2 | 202,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tørremiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69912-79-4
Molekylær formel AlNaO6Si2
Molekylvægt (g/mol) 202.14
MDL nummer MFCD00147627
InChI nøgle URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC navn aluminium;natrium;dioxid(oxo)silan
SMIL [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves 5A
Farve Beige
Navn note 5A, 4 til 8 mesh
Bulkdensitet 660 til 780g/L
Emballage Plastflaske
Partikelstørrelse 4 til 8 mesh
Resterende vand 1,5% maks. (575 °C, 3 timer.)
Vandadsorption 20% min.
Mængde 2.5 kg
Fysisk form Perler