Få mere at vide
Molekylsigter, 5A, 3-5 mm (0,12-0,20 tommer) perler
Artikelnummer. 11337575
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11337575 1000 g 1kg
11327575 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337575 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05722.0B
 Begrænset vare
På lager
CAS: 69912-79-4 | AlNaO6Si2 | 202,14 g/mol
Molekylsigter, 13X, 3-5 mm (0,12-0,20 tommer) perler bruges til flydende petroleumsgas, naturgastørring, afsvovling, ren. Det bruges som adsorbent til gasser og væsker. Det bruges i kemilaboratorier til adskillelse af forbindelser og tørring af reaktionsudgangsmaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69912-79-4
Molekylær formel AlNaO6Si2
Molekylvægt (g/mol) 202.14
MDL nummer MFCD00147627
InChI nøgle URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC navn aluminium;natrium;dioxid(oxo)silan
SMIL [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves, 5A
Navn note 3 til 5 mm (0,12 til 0,20 tommer) perler
Følsomhed Hygroskopisk
Mængde 1000 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.