Få mere at vide
Molekylsigter, 5A, 3-5 mm (0,12-0,20 tommer) perler, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Molekylsigter, 13X, 3-5 mm (0,12-0,20 tommer) perler bruges til flydende petroleumsgas, naturgastørring, afsvovling, ren. Det bruges som adsorbent til gasser og væsker. Det bruges i kemilaboratorier til adskillelse af forbindelser og tørring af reaktionsudgangsmaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molecular sieves, 5A |
| Navn note | 3 to 5mm (0.12 to 0.20 in) beads |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Mængde | 250 g |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |