Få mere at vide
Molecular sieves, 5A, 3-4mm (0.12-0.16in) dia. pellets
Artikelnummer. 11347758
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 11347758
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033551.A7
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 69912-79-4 | AlNaO6Si2 | 202.14 g/mol
Molekylsigter, 5A, 3-4 mm (0,12-0,16 tommer) dia. Pellets bruges som sorbent.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 69912-79-4
Molekylær formel AlNaO6Si2
Molekylvægt (g/mol) 202.14
MDL nummer MFCD00147627
InChI nøgle URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC navn aluminium;natrium;dioxid(oxo)silan
SMIL [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves 5A
Farve Brun
Navn note 3 to 4mm (0.12 to 0.16 in.) dia. pellets
Følsomhed Hygroscopic
Mængde 5 kg
Fysisk form Pellet
Opløselighedsinformation Insoluble in water.