Få mere at vide
Molekylsigter, 5A, 1-2 mm (0,04-0,08 tommer) dia. piller, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407515
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15407515 250 g 250g
11339139 1 kg 1kg
11329139 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15407515 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087955.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69912-79-4 | AlNaO6Si2 | 202.14 g/mol
Molekylsigter, 5A, 1-2 mm (0,04-0,08 tommer) dia. Pellets bruges til udtørring og rensning af luft. Det finder anvendelse i naturgas og flydende petroleumsgas, især til dehydrering og afsvovling. I kemilaboratorier bruges det til at adskille forbindelser og tørre reaktionsudgangsmaterialer. Derudover bruges det som kommercielle adsorbenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69912-79-4
Molekylær formel AlNaO6Si2
Molekylvægt (g/mol) 202.14
MDL nummer MFCD00147627
InChI nøgle URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC navn aluminium;natrium;dioxid(oxo)silan
SMIL [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves 5A
Farve Brun
Navn note 1 to 2mm (0.04 to 0.08 in.) dia. pellets
Følsomhed Hygroscopic
Mængde 250 g
Fysisk form Pellet
Opløselighedsinformation Insoluble in water and most organic solvents.