Få mere at vide
Molekylsigter, 5A, 1-2 mm (0,04-0,08 tommer) diameter piller
Artikelnummer. 11339139
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11339139 1 kg 1kg
15407515 250 g 250g
11329139 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11339139 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087955.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1132.20 DKK
    933.65 DKK / 1kg
    Spare 198.55 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 69912-79-4 | AlNaO6Si2 | 202,14 g/mol
Molekylsigter, 5A, 1-2 mm (0,04-0,08 tommer) dia. Pellets bruges til udtørring og rensning af luft. Det finder anvendelse i naturgas og flydende petroleumsgas, især til dehydrering og afsvovling. I kemilaboratorier bruges det til at adskille forbindelser og tørre reaktionsudgangsmaterialer. Derudover bruges det som kommercielle adsorbenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69912-79-4
Molekylær formel AlNaO6Si2
Molekylvægt (g/mol) 202.14
MDL nummer MFCD00147627
InChI nøgle URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC navn aluminium;natrium;dioxid(oxo)silan
SMIL [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves 5A
Farve Brun
Navn note 1 til 2 mm (0,04 til 0,08 tommer) diameter kugler
Følsomhed Hygroskopisk
Mængde 1 kg
Fysisk form Pellet
Opløselighedsinformation Uopløseligt i vand og de fleste organiske opløsningsmidler.