Få mere at vide
Molecular Sieves, 5 Å Pellets, 3.2mm, Solstice
Artikelnummer. 15644110 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15644110 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 15644110 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 3410291KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Pellets, 3.2 mm
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves, 5Å
Emballage Poly bottle
Mængde 1 kg
CAS 69912-79-4
Molekylær formel AlNaO6Si2
Lineær formel Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
MDL nummer MFCD00147627
FN nummer NONH for all modes of transport
InChI nøgle URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
IUPAC navn aluminum;sodium;dioxido(oxo)silane
Molekylvægt (g/mol) 202.14
PubChem CID 19758701