Få mere at vide
Molekylærsigter, 5Å , Pellets, 1,6 mm, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15613970 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
15613970 1 kg
1 options
Artikelnummer. 15613970 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 3343161KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Pellets, 1,6 mm
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves, 5Å
Emballage Poly flaske
Mængde 1 kg
CAS 69912-79-4
Fysisk form Pellets, 1,6 mm
Molekylær formel AlNaO6Si2
Lineær formel Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
MDL nummer MFCD00147627
FN nummer NONH for all modes of transport
InChI nøgle URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
IUPAC navn aluminium;natrium;dioxid(oxo)silan
Molekylvægt (g/mol) 202.14
PubChem CID 19758701