Få mere at vide
Molekylærsigter, 5Å , Honeywell Fluka™
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Honeywell Now leverer Fluka™ premium kvalitets uorganiske reagenser verden over – med konsistens, renhed og nøjagtighed garanteret
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molecular Sieves, 5Å |
| Maskestørrelse | 8 to 12mesh |
| Emballage | Tromme med inliner |
| Porestørrelse | 5 Å |
| Mængde | 5 kg |
| Fysisk form | Perler |
| Lineær formel | Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC navn | aluminium; natrium; dioxid(oxo)silan |