Få mere at vide
Molekylærsigter, 5Å , Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15671850
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Poly flaske
Tromme med inliner
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15671850 5 kg Tromme med inliner 5kg
15661850 1 kg Poly flaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15671850 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 2086205KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Perler, 8-12 mesh
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Honeywell Now leverer Fluka™ premium kvalitets uorganiske reagenser verden over – med konsistens, renhed og nøjagtighed garanteret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69912-79-4
Molekylær formel AlNaO6Si2
Molekylvægt (g/mol) 202.14
MDL nummer MFCD00147627
InChI nøgle URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
SMIL [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular Sieves, 5Å
Maskestørrelse 8 to 12mesh
Emballage Tromme med inliner
Porestørrelse 5 Å
Mængde 5 kg
Fysisk form Perler
Lineær formel Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn aluminium; natrium; dioxid(oxo)silan