Få mere at vide
Molekylærsigter, 5Å , Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15661850 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Drum with Inliner
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15661850 1 kg Poly flaske 1kg
15671850 5 kg Drum with Inliner 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15661850 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 2086201KG
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Perler, 8-12 mesh
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69912-79-4
Molekylær formel AlNaO6Si2
Molekylvægt (g/mol) 202.14
MDL nummer MFCD00147627
InChI nøgle URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
SMIL [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular Sieves, 5Å
Maskestørrelse 8 to 12mesh
Emballage Poly flaske
Porestørrelse 5 Å
Mængde 1 kg
Fysisk form Perler
Lineær formel Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn Molekylsigter 5A