Få mere at vide
Molekylære sigter, 4A, pulver
Beskrivelse
Molekylsigter, 4Å bruges til at absorbere molekyler så store som butan. Det bruges til adskillelse af naturgas, flydende petroleumsgas (LPG) og alkener. Det finder anvendelse i raffinering og rensning af væske og gasser. Det bruges også til tørring og rensning af luft, inerte gasser og opløsningsmidler. Det er aktivt involveret i at fjerne methanol, kuldioxid og ammoniak fra væskestrømme. Det spiller en afgørende rolle at fjerne tungmetalioner, der er tilgængelige i vand. Det bruges også som et sæbedannende middel og som et rengøringsmiddel. Det er blevet betragtet som et generelt tørremiddel i polære og ikke-polære medier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molecular sieves 4A |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Mængde | 250 g |
| Fysisk form | Pulver |
| Opløselighedsinformation | Uopløseligt i koldt vand, varmt vand, methanol, diethylether, n-oktanol og acetone. |