Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molecular sieves 4A |
| Farve | Hvid til beige |
| Navn note | Pulver, <50 mikron |
| pH | 9 til 12 (10% vandsuspension) |
| Emballage | Plast tromle |
| Resterende vand | 3% maks. |
| Vandadsorption | 18% maks. |
| Mængde | 10 kg |
| Fysisk form | Pulver |
| MDL nummer | MFCD00131613 |
| Vis mere |