Få mere at vide
Molecular sieves 4A, powder <50 micron
Artikelnummer. 10698124 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
25g
500g
Artikelnummer. 10698124
Brand: Thermo Scientific Acros 214800025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440.42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tørremiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70955-01-0
Molekylær formel C20H25FN2O8
Molekylvægt (g/mol) 440.42
InChI nøgle FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
IUPAC navn (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorphenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentansyre
SMIL COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves 4A
Farve Hvid til beige
Navn note Powder, <50 micron
pH 9 to 12 (10% water suspension)
Emballage Plastflaske
Resterende vand 3% max.
Vandadsorption 18% max.
Mængde 2.5 kg
Fysisk form Pulver
MDL nummer MFCD00131613
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.