Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Molecular sieves 4A |
| Farve | Hvid til beige |
| Navn note | Powder, <50 micron |
| pH | 9 to 12 (10% water suspension) |
| Emballage | Plastflaske |
| Resterende vand | 3% max. |
| Vandadsorption | 18% max. |
| Mængde | 25 g |
| Fysisk form | Pulver |
| MDL nummer | MFCD00131613 |
| Show More |