Få mere at vide
Molekylære sigter, 4A, piller, diameter: 3,2 mm, Solstice
Artikelnummer. 15673960 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Poly flaske
Tromle med inliner
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15673960 5 kg Tromle med inliner 5kg
15663960 1 kg Poly flaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15673960 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 3342945KG
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
View alternative products
Pellets, 3,2 mm diameter
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 70955-01-0
Molekylær formel C20H25FN2O8
Molekylvægt (g/mol) 440.42
MDL nummer MFCD00131613
InChI nøgle FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
IUPAC navn (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorphenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentansyre
SMIL COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves, 4Å
Farve Brun
Tæthed 2g/cm3
Emballage Tromle med inliner
Partikelstørrelse Dia.: 3,2 mm
Mængde 5 kg
Fysisk form Pellets
Smeltepunkt 400 °C
Lineær formel Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
FN nummer NONH for all modes of transport