Få mere at vide
Molekylære sigter, 4A, pellets, diameter: 3,2 mm, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15663960 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Poly flaske
Tromle med inliner
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 15663960
Brand: Honeywell-Fluka 3342941KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Pellets, 3,2 mm diameter
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70955-01-0
Molekylær formel C20H25FN2O8
Molekylvægt (g/mol) 440.42
MDL nummer MFCD00131613
InChI nøgle FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
IUPAC navn (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorphenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentansyre
SMIL COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves, 4Å
Farve Brun
Tæthed 2g/cm3
Emballage Poly flaske
Partikelstørrelse Dia.: 3.2mm
Mængde 1 kg
Fysisk form Pellets
Smeltepunkt 400 °C
Lineær formel Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
FN nummer NONH for all modes of transport