Få mere at vide
Molekylære sigter, 4A med indikator, -8+12 (ca. 2 mm) perler
Artikelnummer. 11398337
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398337 250 g 250g
11388337 1 kg 1kg
11378337 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11398337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032256.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440,42 g/mol
Molekylsigter, 4Å… bruges til at absorbere molekyler så store som butan. Det bruges til adskillelse af naturgas, flydende petroleumsgas (LPG) og alkener. Det finder anvendelse i raffinering og rensning af væske og gasser. Det bruges også til tørring og rensning af luft, inerte gasser og opløsningsmidler. Det er aktivt involveret i at fjerne methanol, kuldioxid og ammoniak fra væskestrømme. Det spiller en afgørende rolle at fjerne tungmetalioner, der er tilgængelige i vand. Det bruges også som et sæbedannende middel og som et rengøringsmiddel. Det er blevet betragtet som et generelt tørremiddel i polære og ikke-polære medier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70955-01-0
Molekylær formel C20H25FN2O8
Molekylvægt (g/mol) 440.42
MDL nummer MFCD00131613
InChI nøgle FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
IUPAC navn (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorphenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentansyre
SMIL COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves 4A with indicator
Farve Blå
Navn note −8 +12 (≈2 mm) perler
Maskestørrelse −8 +12 Mesh
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Mængde 250 g
Fysisk form -8 +12 perler
FN nummer UN3077
Opløselighedsinformation Uopløseligt i koldt vand, varmt vand, methanol, diethylether, n-oktanol og acetone.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Molecular sieves, 4A with indicator, -8+12 (ca 2mm) beads
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt chloride