Få mere at vide
Molecular sieves 4A, 8 to 12 mesh
Artikelnummer. 15214674 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
25kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15214674 25 kg Fiber tromle 25kg
10216450 500 g Glasflaske 500g
10368000 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15214674 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 197270250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440.42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tørremiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70955-01-0
Molekylær formel C20H25FN2O8
Molekylvægt (g/mol) 440.42
MDL nummer MFCD00131613
InChI nøgle FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
SMIL COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves 4A
Farve Beige
Navn note 8 to 12 mesh
Bulkdensitet 680 to 760g/L
Emballage Fiber tromle
Resterende vand 1.5% max.
Vandadsorption 20% min.
Mængde 25 kg
Fysisk form Perler
IUPAC navn (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorphenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentansyre