Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molecular sieves 4A |
| Farve | Farveløs til gul |
| Bulkdensitet | 660 til 760g/L |
| Emballage | Glasflaske |
| Resterende vand | 1,5% maks. |
| Vandadsorption | 20% min. |
| Mængde | 500 g |
| Fysisk form | Løsning |
| IUPAC navn | Molekylsigter |