Få mere at vide
Molekylsigter, 4A, 3-5 mm (0,12-0,20 tommer) perler, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387455
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5000g
Artikelnummer. 11387455
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L05466.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440.42 g/mol
Molekylsigter, 4A, 3-5 mm (0,12-0,20 tommer) perler er nyttige i generelle gastørringsapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70955-01-0
Molekylær formel C20H25FN2O8
Molekylvægt (g/mol) 440.42
MDL nummer MFCD00131613
InChI nøgle FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
IUPAC navn (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorophenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentanoic acid
SMIL COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves, 4A
Navn note 3 to 5mm (0.12 to 0.20 in) beads
Følsomhed Hygroscopic
Mængde 1000 g
Opløselighedsinformation Insoluble in cold water,hot water,methanol,diethyl ether,n-octanol and acetone.