Få mere at vide
Molekylsigter, 4A, 3-5 mm (0,12-0,20 tommer) perler
Artikelnummer. 11377455
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377455 250 g 250g
11387455 1000 g 1kg
11449820 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377455 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05466.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    378.36 DKK
    340.65 DKK / 250g
    Spare 37.71 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440,42 g/mol
Molekylsigter, 4A, 3-5 mm (0,12-0,20 tommer) perler er nyttige i generelle gastørringsapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70955-01-0
Molekylær formel C20H25FN2O8
Molekylvægt (g/mol) 440.42
MDL nummer MFCD00131613
InChI nøgle FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
IUPAC navn (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorphenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentansyre
SMIL COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves, 4A
Navn note 3 til 5 mm (0,12 til 0,20 tommer) perler
Følsomhed Hygroskopisk
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Uopløseligt i koldt vand, varmt vand, methanol, diethylether, n-oktanol og acetone.