Få mere at vide
Molekylære sigter, 4A, 3-4 mm (0,12-0,16 tommer) diameter piller
Artikelnummer. 11349199
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349199 1 kg 1kg
11359199 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349199 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088120.A1
 Begrænset vare
På lager
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440,42 g/mol
Molekylsigter, 4Å… bruges til at absorbere molekyler så store som butan. Det bruges til adskillelse af naturgas, flydende petroleumsgas (LPG) og alkener. Det finder anvendelse i raffinering og rensning af væske og gasser. Det bruges også til tørring og rensning af luft, inerte gasser og opløsningsmidler. Det er aktivt involveret i at fjerne methanol, kuldioxid og ammoniak fra væskestrømme. Det spiller en afgørende rolle at fjerne tungmetalioner, der er tilgængelige i vand. Det bruges også som et sæbedannende middel og som et rengøringsmiddel. Det er blevet betragtet som et generelt tørremiddel i polære og ikke-polære medier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70955-01-0
Molekylær formel C20H25FN2O8
Molekylvægt (g/mol) 440.42
MDL nummer MFCD00131613
InChI nøgle FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
IUPAC navn (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorphenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentansyre
SMIL COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves 4A
Farve Brun
Navn note 3 to 4mm (0.12 to 0.16 in.) dia. pellets
Følsomhed Hygroscopic
Mængde 1 kg
Fysisk form Pellet
Opløselighedsinformation Insoluble in cold water,hot water,methanol,diethyl ether,n-octanol and acetone.