Få mere at vide
Molekylære sigter 4A, 10 til 18 mesh
Artikelnummer. 10542261 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
500g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10542261 500 g Glasflaske 500g
10013350 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10542261 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 264755000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    657.47 DKK
    591.65 DKK / 500g
    Spare 65.82 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tørremiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70955-01-0
Molekylær formel C20H25FN2O8
Molekylvægt (g/mol) 440.42
MDL nummer MFCD00131613
InChI nøgle FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
IUPAC navn Molekylsigter
SMIL COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves 4A
Farve Beige
Bulkdensitet 680 til 760g/L
Emballage Glasflaske
Resterende vand < 1,5 % (550 °C, 2 timer)
Vandadsorption > 20% (50% rH, 20 °C, 24 t)
Mængde 500 g
Fysisk form Granulat