Få mere at vide
Molekylsigter 4A, 10 til 18 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
500g
5kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tørremiddel
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molecular sieves 4A |
| Farve | Beige |
| Bulkdensitet | 680 to 760g/L |
| Emballage | Plast tromle |
| Resterende vand | < 1.5% (550°C, 2 hrs.) |
| Vandadsorption | > 20% (50% rH, 20°C, 24 h) |
| Mængde | 5 kg |
| Fysisk form | Granulat |