Få mere at vide
Molekylære sigter, 4A, 0,4-0,8 mm (0,02-0,03 tommer) perler
Beskrivelse
Molekylsigter, 4A, 3-5 mm (0,12-0,20 tommer) perler er nyttige i generelle gastørringsapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molecular sieves, 4A |
| Navn note | 0,4 til 0,8 mm (0,02 til 0,03 tommer) perler |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Mængde | 1000 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløseligt i koldt vand, varmt vand, methanol, diethylether, n-oktanol og acetone. |