Få mere at vide
Molekylære sigter, 4 Å, 8 til 12 mesh, Solstice
Artikelnummer. 15651850 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15651850 5 kg 5kg
15641850 250 g 250g
15631850 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15651850 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 2086045KG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Add to basket
Perler, 8-12 mesh
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 70955-01-0
Molekylær formel C20H25FN2O8
Molekylvægt (g/mol) 440.42
MDL nummer MFCD00131613
InChI nøgle FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
IUPAC navn (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorphenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentansyre
SMIL COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Molecular Sieves, 4 Å
Maskestørrelse 8 til 12 mesh
Mængde 5 kg
Lineær formel Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
FN nummer NONH for all modes of transport