Få mere at vide
Molekylære sigter, 4 Å, 4 til 8 mesh, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molecular Sieves, 4 Å |
| Maskestørrelse | 4 til 8 mesh |
| Mængde | 5 kg |
| Lineær formel | Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |