Få mere at vide
Molekylærsigter, 4Å , 4 til 8 mesh, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15601850
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15601850 1 kg 1kg
15611850 500 g 500g
15621850 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15601850 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 2085901KG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Perler, 4-8 mesh
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70955-01-0
Molekylær formel C20H25FN2O8
Molekylvægt (g/mol) 440.42
MDL nummer MFCD00131613
InChI nøgle FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
IUPAC navn (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorphenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentansyre
SMIL COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular Sieves, 4 Å
Maskestørrelse 4 to 8mesh
Mængde 1 kg
Lineær formel Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
FN nummer NONH for all modes of transport