Få mere at vide
Molekylære sigter, 3A, pulver, TRC
Artikelnummer. 30467878
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
30467878 500 g
1 options
Artikelnummer. 30467878 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM489003500G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular Sieves, 3A, Powder
CAS 308080-99-1
Molekylær formel AlNaO6Si2
Mængde 500 g
Synonym Zeolites, 3A, 3A Zeolites, 3ASDG, Baylith SG 232, HTMS 3A, LEK 2425, MS 3A, Mizuka Sieves 3A, Molecular Sieve 3A, Molsiv 3A, Purmol 3A, Purmol 3STH, S 136, Siliporite 3A, Siliporite NK 30, Siliporite NK 30AP, Sylobead 562CS, Tricat 3A, UOP-AS 5078, Z 3-02, Zeolum A 3
InChI formel InChI=1S/Al.Na.2O3Si/c;;2*1-4(2)3/q+3;+1;2*-2
SMIL O=[Si]([O-])[O-].O=[Si]([O-])[O-].[Al+3].[Na+]
Molekylvægt (g/mol) 202.14
Formel vægt 201.89