Få mere at vide
Molekylsigter, 3A, pulver, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Molekylsigter, 3A bruges som tørremiddel i olie- og kemiske industrier. Det er nyttigt til tørring af umættede kulbrinter såsom ethylen, propylen og butadien. Det bruges også til fjernelse af vand fra ethanol. Det finder anvendelse i tørring af visse kemikalier, nemlig ethanol, kølemidler og naturgas. Det spiller en vigtig rolle i selektiv adsorption af vand i isoleret glas (IG) og polyurethan. Det er blevet betragtet som et generelt tørremiddel i polære og ikke-polære medier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Molecular sieves |
| Navn note | 3A |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Mængde | 250 g |
| Fysisk form | Pulver |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in cold water,hot water,methanol,diethyl ether,n-octanol and acetone. |
| IUPAC navn | Molekylsigter 3A |
RUO– Kun brug til forskning
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.