Få mere at vide
Molekylære sigter, 3A, pulver
Descrizione
Molekylsigter, 3A bruges som tørremiddel i olie- og kemiske industrier. Det er nyttigt til tørring af umættede kulbrinter såsom ethylen, propylen og butadien. Det bruges også til fjernelse af vand fra ethanol. Det finder anvendelse i tørring af visse kemikalier, nemlig ethanol, kølemidler og naturgas. Det spiller en vigtig rolle i selektiv adsorption af vand i isoleret glas (IG) og polyurethan. Det er blevet betragtet som et generelt tørremiddel i polære og ikke-polære medier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Molecular sieves |
| Navn note | 3A |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Mængde | 250 g |
| Fysisk form | Pulver |
| Opløselighedsinformation | Uopløseligt i koldt vand, varmt vand, methanol, diethylether, n-oktanol og acetone. |
| IUPAC navn | Molekylsigter 3A |
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.