Få mere at vide
Molekylære sigter, 3A, pulver
Artikelnummer. 11424657
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424657 1000 g 1000g
11434657 250 g -
11444657 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21165.0B
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 308080-99-1 | AlNaO6Si2 | 202,135 g/mol
Molekylsigter, 3A bruges som tørremiddel i olie- og kemiske industrier. Det er nyttigt til tørring af umættede kulbrinter såsom ethylen, propylen og butadien. Det bruges også til fjernelse af vand fra ethanol. Det finder anvendelse i tørring af visse kemikalier, nemlig ethanol, kølemidler og naturgas. Det spiller en vigtig rolle i selektiv adsorption af vand i isoleret glas (IG) og polyurethan. Det er blevet betragtet som et generelt tørremiddel i polære og ikke-polære medier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 308080-99-1
Molekylær formel AlNaO6Si2
Molekylvægt (g/mol) 202.135
MDL nummer MFCD00131613
InChI nøgle URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
SMIL [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves, 3A
Navn note 3A
Følsomhed Hygroskopisk
Mængde 1000 g
Fysisk form Pulver
Opløselighedsinformation Uopløseligt i koldt vand, varmt vand, methanol, diethylether, n-oktanol og acetone.
IUPAC navn aluminium;natrium;dioxid(oxo)silan