Få mere at vide
Molecular sieves 3A, powder <50 micron
Artikelnummer. p-44849 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastic drum
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10072690
Brand: Thermo Scientific Acros 214795000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 308080-99-1 | AlNaO6Si2 | 202.135 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tørremiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 308080-99-1
Molekylær formel AlNaO6Si2
Molekylvægt (g/mol) 202.135
MDL nummer MFCD00131613
InChI nøgle URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC navn aluminium;natrium;dioxid(oxo)silan
SMIL [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves 3A
Farve Ikke udpeget
pH 11.4 (10% max. aq. suspension)
Emballage Glasflaske
Partikelstørrelse 500 Micron Max.
Resterende vand < 1.5% (550°C, 2 hrs.)
Vandadsorption > 22% (50%rH, 20°C, 24h)
Mængde 500 g
Fysisk form Pulver eller krystaller
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.