Få mere at vide
Molecular sieves 3A, powder <50 micron
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastic drum
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Drying agent
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Molecular sieves 3A |
| Farve | Undesignated |
| pH | 11.4 (10% max. aq. suspension) |
| Emballage | Plastic drum |
| Partikelstørrelse | 500 Micron Max. |
| Resterende vand | < 1.5% (550°C, 2 hrs.) |
| Vandadsorption | > 22% (50%rH, 20°C, 24h) |
| Mængde | 10 kg |
| Fysisk form | Powder or Crystals |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. |
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur